Learn More
3,5-Dimetil-4-hidroxibenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30376142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376142 100 mg
30374000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473480100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4198-90-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.17
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684