Learn More
3,5-Dimetil-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081851 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10081851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
CAS 4198-90-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123.0°C to 126.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO
Número MDL MFCD00221716
Cantidad 5 g
Beilstein 10, IV, 681
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Clave InChI WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 20176
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.