Learn More
Ácido 3,5-Dimetil-4-etoxibenceneborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499497 5 g 5 g
15489497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52767.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-59-1
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD02179463
Clave InChI FMJASQDMWVBTOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid, 3,5-dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid, boronic acid,b-4-ethoxy-3,5-dimethylphenyl, akos brn-0705, acmc-209q2b, 4-ethoxy-3,5-dimethylphenyl boronicacid, 4-ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethyl-4-ethoxy benzeneboronic acid, 4-ethoxy-3,5-dimethyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 16217513
Nombre IUPAC Ácido (4-etoxi-3,5-dimetilfenil)borónico
SMILES CCOC1=C(C)C=C(C=C1C)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%