Learn More
3,5-Dimetil-4-[3-(3-metil-5-isoxazolil)propoxi]-benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]-benzonitrile |
| CAS | 130226-18-5 |
| Fórmula molecular | C16H18N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Win 61834 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-11-7-14(10-17)8-12(2)16(11)19-6-4-5-15-9-13(3)18-20-15/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)C#N)on1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-4-[3-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)propoxi]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1368 |