Learn More
3,5-Dimetil-3-heptanol, eritro + treo, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499926 10 g 10 g
11409936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20896.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de isómeros de nonilfenol marcados con 14C terciario.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19549-74-7
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00046585
Clave InChI NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, acmc-20ance, 4-heptanol,3,5-dimethyl, ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol
PubChem CID 140546
Nombre IUPAC 3,5-Dimetilheptan-3-ol
SMILES CCC(C)CC(C)(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-3-heptanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.25
Porcentaje de pureza ≥98%