Learn More
3,5-Dimetil 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Código de producto. 30012050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012050 2.5 mg 2.50 miligramo
30004144 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4730602.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 857054-07-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo KAR3;
SMILES CC1=CC2=C(C)C(=O)OC2=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-5-3-7-6(2)9(10)12-8(7)4-11-5/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473