Learn More
3,5-Dimetil-2-vinilpirazina, TRC
Código de producto. 30135463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135463 100 mg 100 miligramos
30133255 50 mg 50 miligramos
30009234 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492896100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157615-33-3
Fórmula molecular C8H10N2
Peso molecular (g/mol) 134.18
Sinónimo 2-Ethenyl-3,5-dimethylpyrazine
SMILES C=CC1=NC=C(C)N=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-2-vinylpyrazine