Learn More
3,5-Dimetil-2-piridinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol |
| CAS | 202932-05-6 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinemethanol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol, (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine, (3,5-dimethyl-2-pyridyl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(CO)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | (3,5-dimetilpiridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |