Learn More
3,5-dimetil-2-hidroximetil-4-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine |
| CAS | 149082-03-1 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Esomeprazole Impurity 32 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3,5-dimetil-4-nitropiridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0691 |