Learn More
3,5-dimetil-2-etilpirazina, TRC
Código de producto. 30377749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30377749 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30377749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472975100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
CAS 13925-07-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H12N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Ethyl-3,5-dimethyl-pyrazine, 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine, 3-Ethyl-2,6-dimethylpyrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCc1ncc(C)nc1C
Nombre IUPAC 2-etil-3,5-dimetilpirazina
Peso molecular (g/mol) 136.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza >95