Learn More
3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 2199-58-8 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole, 2,4-Dimethylpyrrole-5-carboxaldehyde, 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |