Learn More
3,5-Dimetil-1H-pirrol-2-carbaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10580552 1 g 1 g
10069101 250 mg 250 miligramos
10417174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10580552 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18004DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2199-58-8
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00111522
Clave InChI RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-H-pirrol-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Yes
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 95%