Learn More
Cloruro de 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410478 1 g 1 g
15480696 250 mg 250 miligramos
15420478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54050.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80466-78-0 | C5H7ClN2O2S | 194.63 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80466-78-0
Fórmula molecular C5H7ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.63
Número MDL MFCD04969910
Clave InChI NBGSZCQLPLYKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazol-4-yl chlorosulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, pyrazole, 4-chlorosulfonyl-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, #
PubChem CID 594587
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo
SMILES CC1=C(C(C)=NN1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.64
Porcentaje de pureza 97%