Learn More
Ácido 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10374612 250 mg 250 miligramos
10792663 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 113808-86-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD00159642
Clave InChI IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
PubChem CID 2776164
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%