Learn More
3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 201008-71-1 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-6(3-9)5(2)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1n[nH]c(C)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |