Learn More
3,5-Dimetil-1H-pirazol-1-carboxamida, +98 %
Código de producto. 11479100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479100 250 g 250 g
11459100 10 g 10 g
11469100 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14523.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-48-5
Fórmula molecular C6H9N3O
Peso molecular (g/mol) 139.158
Número MDL MFCD00003126
Clave InChI AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
Nombre IUPAC 3,5-dimetilpirazol-1-carboxamida
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 250 g
Beilstein 123422
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza ≥98%