Learn More
3,5-dimetil-1H-pirazol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| CAS | 5272-86-6 |
| Fórmula molecular | C5H9N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1n[nH]c(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 111.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0796 |