Learn More
3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10131231 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22042-79-1
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00051396
Clave InChI VOMRTQQGXWPTJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89179
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 128°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde #
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación