Learn More
3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1131-16-4 |
| Fórmula molecular | C11H12N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Phenyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole, 3,5-Dimethyl-N-phenylpyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2/c1-9-8-10(2)13(12-9)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)n(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-1-fenilpirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1 |