Learn More
3,5-Dimetil-1-fenil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11477166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477166 25 g 25 g
11467166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25489.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-16-4
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.231
Número MDL MFCD00020728
Clave InChI ULPMPUPEFBDQQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70800
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Punto de ebullición 144°C to 145°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 132902
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl, dimethylphenylpyrazole, unii-0sb52bxx7m, 1h-pyrazole,3,5-dimethyl-1-phenyl, 0sb52bxx7m, 1,3-dimethyl-5-phenylpyrazole, phenyldimethylpyrazole, enamine_001158, pyrazole, dimethylphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 97%