Learn More
Ácido 3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | ácido 3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-carboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |