Learn More
3,5-Dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10470564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10470564 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10470564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 23198-55-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H11N3
Número MDL MFCD08435888
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3,5-dimethyl-1-phenyl
Clave InChI WOFAIVGOIVCZJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C#N
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 197.241
PubChem CID 12208701
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 97%