Learn More
(3,5-Dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11300667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11300667 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300667 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 58789-53-0
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD06202725
Clave InChI JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2526674
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-il)metanol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%