Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-dimetil-1-(2-tetrahidropiranil)-1H-pirazol-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445145 250 mg 250 miligramos
15435145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32478.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126779-11-0
Fórmula molecular C16H27BN2O3
Peso molecular (g/mol) 306.213
Número MDL MFCD12031452
Clave InChI ZNDYJQBCSOGOJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol
PubChem CID 53217144
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-(oxan-2-il)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N(N=C2C)C3CCCCO3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.22
Porcentaje de pureza 95%