Learn More
3,5-dimetoxitolueno, TRC
Código de producto. 30372158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372158 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30372158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47636825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C)cc(OC)c1
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837