Learn More
3,5-Dimethoxytoluene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10504334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10504334 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10504334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0390g/mL
Punto de ebullición 244.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H12O2
Fórmula lineal CH3C6H3(OCH3)2
Índice de refracción 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00015435
Cantidad 1g
Gravedad específica 1.039
Sinónimo 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
Clave InChI RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Nombre IUPAC 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
Peso molecular (g/mol) 152.19
PubChem CID 77844
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 99%