Learn More
3,5-Dimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380234 1 g 1 g
11390234 5 g 5 g
11300244 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00809.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4179-19-5
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00015435
Clave InChI RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxi-5-metilbenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxytoluene
Densidad 1.039
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 1 g
Beilstein 2043558
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%