Learn More
3,5-dimetoxiestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxystilbene |
| CAS | 21956-56-9 |
| Fórmula molecular | C16H16O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-10-14(11-16(12-15)18-2)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b9-8+ |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetoxi-5-[(E)-2-feniletenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.115 |