Learn More
3,5-dimetoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxypyridine |
| CAS | 18677-48-0 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2/c1-9-6-3-7(10-2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cncc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 139.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0633 |