Learn More
3,5-Dimetoxifenilacetonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387766 1 g 1 g
11397766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11443.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13388-75-5 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13388-75-5
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00016395
Clave InChI UUNRWZQWCNTSCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,5-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,5-dimethoxy-benzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethoxy, 2-3,5-dimethoxyphenyl ethanenitrile, pubchem16207, 3,5-dimethoxybenzylcyanide, acmc-20a41u
PubChem CID 139445
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC(OC)=CC(CC#N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 53°C to 56°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Beilstein 2096481
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza ≥98%