Learn More
Ácido 3,5-dimetoxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid |
| Punto de fusión | 102°C to 104°C |
| Fórmula molecular | C10H11O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid |
| Clave InChI | FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3,5-dimetoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 195.20 |
| PubChem CID | 138316 |
| Show More |