Learn More
Ácido 3,5-dimetoxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411697 1 g 1 g
11421697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4670-10-4 | C8H14O | 126.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4670-10-4
Número MDL MFCD00016827
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 102°C to 104°C
Fórmula molecular C8H14O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4,4-trimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,4,4-trimethyl, acmc-1aq0h, 1.1.3-trimethylcyclopentanon-4, cyclopentanone,2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethyl-cyclopentan-1-one, 2,4,4-trimethyl cyclopentanone
Clave InChI OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CC(CC1=O)(C)C
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilciclopentan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 126.20
PubChem CID 107324
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%