Learn More
Isotiocianato de 3,5-dimetoxifenilo, TRC
Código de producto. 30381210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381210 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30381210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48124850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate
CAS 104968-58-3
Fórmula molecular C9H9NO2S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 195.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0354