Learn More
Isotiocianato de 3,5-dimetoxifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate |
| CAS | 104968-58-3 |
| Fórmula molecular | C9H9NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC |
| Nombre IUPAC | 1-isotiocianato-3,5-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0354 |