Learn More
(3,5-dimetoxifenil)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30383939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30383939 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4605851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS 13388-75-5
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-Dimethoxy-benzeneacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl Cyanide, NSC 245126
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3
SMILES COc1cc(CC#N)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.