Learn More
(3,5-dimetoxifenil)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 13388-75-5 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethoxy-benzeneacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl Cyanide, NSC 245126 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CC#N)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,5-dimetoxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |