Learn More
3,5-Dimetoxifenol, TRC
Código de producto. 30011307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011307 100 g 100 g
30009589 10 g 10 g
30004741 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461015100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-99-2
Fórmula molecular C8 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 154.16
Sinónimo 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxifenol
SMILES COc1cc(O)cc(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063