Learn More
3,5-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495946 10 g 10 g
11405956 50 g 50 g
11415956 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22283.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
3,5-dimethoxyphenol is a marker for poisoning from Taxus baccata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetoxifenol es un marcador para la intoxicación por Taxus baccata.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno, agua (ligeramente) y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el aire y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-99-2
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00008388
Clave InChI XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxifenol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenol
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 172°C to 175°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (173°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1239156
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol,benzene,water (slightly),and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 98%