Learn More
3,5-dimetoxiyodobenceno, TRC
Código de producto. 30376520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376520 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460640100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyiodobenzene
CAS 25245-27-6
Fórmula molecular C8 H9 I O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(I)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 1-yodo-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 264.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.965