Learn More
3,5-Dimetoxibenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426978 25 g 25 g
15416978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60503.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34967-24-3 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
3,5-Dimethoxybenzylamine was used in the preparation of trisammonium tris(hexafluoro phosphate) salt.  It was also used in the synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-dimetoxibencilamina se utilizó en la preparación de la sal de tris(fosfato de hexafluoro). También se usó en la síntesis de [n]rotaxanos homogéneos bien definidos (n hasta 11) mediante un método de recorte termodinámico dirigido por plantillas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34967-24-3
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00052813
Clave InChI YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
Nombre IUPAC (3,5-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzylamine
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 94°C to 96°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%