Learn More
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 11925311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925311 25 g 25 g
11601409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437800250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 34967-24-3
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Clave InChI YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
Nombre IUPAC (3,5-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Colorless to Yellow or White
Densidad 1.11g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.