Learn More
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 11601409 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11601409 5 g 5 g
11925311 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11601409 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437800050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 34967-24-3
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Clave InChI YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
Nombre IUPAC (3,5-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Colorless to Yellow or White
Densidad 1.11g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.