Learn More
3,5-Dimetoxibencilo bromuro, TRC
Código de producto. 30386858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386858 50 g
30376703 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46083550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-88-3
Fórmula molecular C9H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 231.09
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxy-benzene, 5-(Bromomethyl)-1,3-dimethoxybenzene, alpha-Bromo-3,5-dimethoxytoluene
SMILES COc1cc(CBr)cc(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzyl Bromide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9942