Learn More
Bromuro de 3,5-dimetoxibencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694545 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10694545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethoxybenzyl bromide
CAS 877-88-3
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H11BrO2
Fórmula lineal (CH30)2C6H3CH2Br
Número MDL MFCD01321368
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxybenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-3,5-dimethoxytoluene, 5-bromomethyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-bromomethyl resorcinol dimethyl ether, pubchem13588, acmc-209qq1
Clave InChI BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CBr)OC
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 231.08
PubChem CID 1274490
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.