Learn More
Alcohol 3,5-dimetoxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 705-76-0 |
| Fórmula molecular | C9H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CO)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (3,5-dimetoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |