Learn More
Alcohol 3,5-dimetoxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486197 5 g 5 g
11476197 1 g 1 g
11496197 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25138.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 705-76-0 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-76-0
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00004641
Clave InChI AUDBREYGQOXIFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methanol, 3,5-dimethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 3,5-dimethoxybenzyl alcohole, pubchem7732, 3,5-dimethoxy-benzylalcohol, 3,5-dimethoxy benzylalcohol
PubChem CID 69718
Nombre IUPAC (3,5-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(CO)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 183°C to 186°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1866305
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99%