Learn More
Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 17213-57-9 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(c1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |