Learn More
Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11497786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497786 5 g 5 g
11407796 25 g 25 g
11417796 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo se utilizó para estudiar el mecanismo y la cinética de la solvolisis de cloruros de 3,4 y 3,5-dimetoxibenzoílo en diversos disolventes binarios. El cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo sufre una reacción de adición con 4,4-dimetil-2-pentino en presencia de AlCl3 a través de un cambio de 1,2-metilo. Se utiliza como intermediario químico y orgánico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17213-57-9
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.62
Número MDL MFCD00000676
Clave InChI FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87003
Nombre IUPAC 3,5-dimethoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 42°C to 44°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 511839
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-benzoyl chloride, acmc-1c560, benzoyl chloride,3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzoic acid chloride, 3,5-dimethoxybenzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 98%