Learn More
3,5-Dimetoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436156 5 g 5 g
11446156 25 g 25 g
11456156 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19179-31-8 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19179-31-8
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00001804
Clave InChI NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzonitrile, 3,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem3122, benzonitrile,5-dimethoxy, acmc-209z2h, 3,5-dimethoxybenzo nitrile, 3-10-00-01449 beilstein handbook reference, ksc497i3p, 1-cyano-3,5-dimethoxybenzene
PubChem CID 29482
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzonitrile
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%