Learn More
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496957 25 g 25 g
11406967 100 g 100 g
11416967 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14374.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-21-4
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002502
Clave InChI IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 186°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 511834
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%